Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar i gångjärnsställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11535494
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 11535494
Brand: Thermo Scientific™ 3751HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med dessa pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 200L
Längd (engelska) 1,97 tum.
Längd (metrisk) 5.00cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Grön
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado