Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar i gångjärnsställ
Produktkod. 11565494
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
11565494 1200μ L Sterila Paket med 768
11393393 20 μl Sterila Paket med 960
11535494 200 μl Sterila Paket med 960
11525494 1000 μl Sterila Paket med 768
12328532 1000 μl Icke-steril Paket med 768
11585464 200 μl Icke-steril Paket med 960
11545474 300 μl Icke-steril Paket med 960
11333403 300 μl Sterila Paket med 960
12318502 20 μl Icke-steril Paket med 960
12378512 1200μ L Icke-steril Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11565494 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3741HR
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med dessa pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1200L, ofiltrerat, sterilt, gångjärnsförsedd rack
Volym (metrisk) 1200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1200L
Längd (engelska) 3,42 tum.
Längd (metrisk) 8.67cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Gult
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L