Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar i gångjärnsställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-162018
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 11393393
Brand: Thermo Scientific™ 3721HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med dessa pipettspetsar.
Få den noggrannhet och precision du förväntar dig av dina pipettprover varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 20L
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 4.86cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Rött
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L