Läs mer
Uvex™ Softshelljacka 7405-Midnight Navy
Produktkod. 17206611 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17206611 Intermediär -
17216611 Betydande -
17226611 X-large -
17236611 2X-large -
17246611 3X-large -
17256611 4X-stor -
17266611 5X-stor -
17276611 6X-stor Varje
17286601 X-Small -
17296601 Liten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17206611 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8931710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1123.51 SEK / Paket med 1
    Save 41.49 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden
  • Lätt softshelljacka uvex perfekt
  • Material: 94% polyester, 6% spandex
  • Insida: 100% polyester, mesh - andningsbart, vatten- och vindavvisande material
  • Avtagbara ärmar, ståkrage, reflex uvex logotyp, reflexrör
  • Storlekar: S-XXXL
  • Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och torktumlare, strykning 1 punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Herr
Material Polyester
Färg Blått
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 240 g/m²