Description
- Lätt softshelljacka uvex perfekt
- Material: 94% polyester, 6% spandex
- Insida: 100% polyester, mesh - andningsbart, vatten- och vindavvisande material
- Avtagbara ärmar, ståkrage, reflex uvex logotyp, reflexrör
- Storlekar: S-XXXL
- Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och torktumlare, strykning 1 punkt
Specifications
Specifications
| Storlek | Liten |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Jacka för allmänt bruk |
| Tjocklek | 240 g/m² |