Läs mer
Uvex™ Softshelljacka 7405-Midnight Navy
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt softshelljacka uvex perfekt
- Material: 94% polyester, 6% spandex
- Insida: 100% polyester, mesh - andningsbart, vatten- och vindavvisande material
- Avtagbara ärmar, ståkrage, reflex uvex logotyp, reflexrör
- Storlekar: S-XXXL
- Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och torktumlare, strykning 1 punkt
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Jacka för allmänt bruk |
| Tjocklek | 240 g/m² |