Läs mer
Uvex™ Softshelljacka 7405-Moonless Night
Produktkod. 17296621 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17296621 5X-stor -
17206631 6X-stor -
17216621 X-Small -
17226621 Liten -
17236621 Intermediär -
17246621 Betydande -
17256621 X-large Varje
17266621 2X-large Varje
17276621 3X-large -
17286621 4X-stor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17296621 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8933016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    1123.51 SEK / Paket med 1
    Save 41.49 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får allt på plats: genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken. Kan bäras i industri- och metallbearbetningsmiljöer såväl som på fritiden
  • Lätt softshelljacka uvex perfekt
  • Färg: svart/blå
  • Material: 94% polyester, 6% spandex inuti: 100% polyester,
  • Mesh andas, vatten- och vindavvisande material, avtagbara ärmar, ståkrage, reflekterande uvex logotyp, reflexrör
  • Storlekar: S-XXXL
  • Skötselråd: - 30 °C tvättbar, omöjlig är klorering och - torktumlare - strykning 1 punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 5X-stor
Kön Herr
Material Polyester
Färg Grå
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk