Läs mer
Uvex™ Softshell Vinterjacka 9816-Svart PES-EL
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: 94% polyester, 6% spandex, foder: 100% polyestervadd: 100 % polyester Idealisk utomhusjacka för svala och kalla årstider.
- Lätt att röra sig genom stretchmaterial, vindtätt, robust och nötningssäkert, foder vadderat och fast inarbetat, ärmar, bröst- och sidfickor med gummerad dragkedja - innerficka på bröst med dragkedja och slits för kabel vänster, mobiltelefon innerficka höger med lock och Velcro , huva avtagbar med dragkedja och med dragsnöre vidden justerbar, mudd på ärmar med Velcro är breddjusterbar midjeband med justerbar tunneldragsko, vindtät remsa och hakskydd
- Storlekar: S - 6XL
- Skötselråd: 30 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: Jag pekar, kemtvätt omöjligt torktumlare omöjligt
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull, polyester |
| Färg | Svart |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Termisk jacka |