Läs mer
Uvex™ Softshell Vinterjacka 9816-Svart PES-EL
Produktkod. 17216701 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17216701 Intermediär -
17206701 Liten -
17226701 Betydande Varje
17236701 X-large -
17246701 2X-large -
17256701 3X-large Varje
17266701 4X-stor -
17276701 5X-stor -
17286701 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17216701 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8943110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 SEK
    1671.73 SEK / Paket med 1
    Save 63.27 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Softshell-utomhusjackan är idealisk för kallt väder tack vare det termiska fodret. Har en bra passform och har en justerbar krage och huva, samt många fickor för förvaring.
  • Material: 94% polyester, 6% spandex, foder: 100% polyestervadd: 100 % polyester Idealisk utomhusjacka för svala och kalla årstider.
  • Lätt att röra sig genom stretchmaterial, vindtätt, robust och nötningssäkert, foder vadderat och fast inarbetat, ärmar, bröst- och sidfickor med gummerad dragkedja - innerficka på bröst med dragkedja och slits för kabel vänster, mobiltelefon innerficka höger med lock och Velcro , huva avtagbar med dragkedja och med dragsnöre vidden justerbar, mudd på ärmar med Velcro är breddjusterbar midjeband med justerbar tunneldragsko, vindtät remsa och hakskydd
  • Storlekar: S - 6XL
  • Skötselråd: 30 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: Jag pekar, kemtvätt omöjligt torktumlare omöjligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Herr
Material Bomull, polyester
Färg Svart
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Termisk jacka