Beskrivning
- Programvara som överensstämmer med FDA AtmoCONTROL
- Uppfyller kraven för användning av elektroniskt lagrade datamängder och elektroniska signaturer enligt förordning 21 CFR Part 11 från US Food and Drug Administration (FDA)
- Baslicens för styrning av en enhet
- Respektive IQ/OQ-dokument tillgängliga på tyska och engelska (utan avgift)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Regel 21 CFR Part 11 från US Food and Drug Administration (FDA) |
| För användning med (utrustning) | SN260plus sterilisator |
| Produkttyp | Programvara |