Läs mer
Memmert™ Programvara som överensstämmer med FDA AtmoCONTROL
Uppfyller kraven för användning av elektroniskt lagrade datamängder och elektroniska signaturer enligt förordning 21 CFR Part 11 från US Food and Drug Administration (FDA)
Brand:  Memmert™ HPP1060ecoFDAQ1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17139654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30290.00 SEK
    29040.93 SEK / Varje
    Spara 1249.07 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-10-2025
Beskrivning
  • Baslicens för att läsa dataloggningen för en enhet (endast för enheter med TwinDISPLAY)
  • Respektive IQ/OQ-dokument tillgängliga på tyska och engelska (utan avgift)
Specifikationer
Specifikationer
Endast för enheter med TwinDISPLAY
HPP1060eco
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Programvara som överensstämmer med FDA AtmoCONTROL > HPP1060eco