Läs mer
Syngene™ Programvaran Dymension 1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12837004 Handla allt Syngene Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Gbox-Chemi-XX6/9
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12837004 Gbox-Chemi-XX6/9 Varje
1 options
Produktkod. 12837004 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer DYM1
Syngene™ Dymension 1 Software är en 2D-analysmjukvara för gelelektrofores.
  • Programvara för snabb analys av 2D-proteinfläckar
    mellan prover som endast innehåller en gel
  • Synkroniserad zoom med intensitetsautoskala
  • Automatisk och exakt bildförvrängning med vektorvy
  • Bakgrundskorrigering och brusfiltrering
  • Automatisk punktdetektering 3 x 10MB bilder
  • Fläck upptäckt på åtta sekunder
  • Automatisk punktmatchning
  • Punktdetektering med användarjusterbara parametrar
  • Punktredigering och filtrering Punktnormalisering
Specifikationer
För användning med (applikation) 2D elektroforesanalys
För användning med (utrustning) Gbox-Chemi-XX6/9