Läs mer
Syngene™ Programvaran Dymension 2
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12847004 Handla allt Syngene Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Gbox-Chemi-XX6/9
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12847004 Gbox-Chemi-XX6/9 Varje
1 options
Produktkod. 12847004 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer DYM2
Syngene™ Dymension 2 Software är en 2D-analysmjukvara för gelelektrofores.
  • Programvara för snabb analys av 2D-proteinfläckar från flera geler
  • Med interaktivt processflödesdiagram
  • Huvudfönster och sekundära rutor för visning av replikat och prover
  • Synkroniserad zoom med intensitetsautoskala
  • Automatisk och exakt bildförvrängning med vektorvy
  • Manuell varpredigering
  • Automatisk bakgrundssubtraktion och brusfiltrering
  • SYPRO Rubinkristallfilter
  • Automatisk punktdetektering Alternativ för område av intresse
  • Gaussisk fläckmodelleringsalternativ
  • 3 x 10 MB bilder har upptäckts på åtta sekunder
  • Punktdetektering med användarjusterbara parametrar
  • Punktredigering, filtrering och normalisering
  • Fläckmatchning över flera geler
  • Manuell matchredigering pI- och MW-stegekalibrering
  • Huvudfönster och sekundära rutor för replikat och prover
  • Stapeldiagram 3D-punktprofil Matchad punktplot
  • Korrelationsplot Tabell över punktmatchningsresultat
  • Spridningsdiagram Statistiska tester
  • Exportera till Word och Excel
  • Spot Picker-gränssnitt
  • Levereras med ett års support
Specifikationer
För användning med (applikation) 2D elektroforesanalys
För användning med (utrustning) Gbox-Chemi-XX6/9