Beskrivning
- Programvara för snabb analys av 2D-proteinfläckar från flera geler inklusive flerfärgade fluorescerande geler (Cy2 , Cy3 , Cy5 )
- Med interaktivt processflödesdiagram
- Huvudfönster och sekundära rutor för visning av replikat och prover
- Synkroniserad zoom med intensitetsautoskala
- Automatisk och exakt bildförvrängning med vektorvy
- Manuell varpredigering
- Automatisk bakgrundssubtraktion, brusfiltrering
- SYPRO Rubinkristallfilter
- Automatisk punktdetektering
- Alternativ för intresseområde
- Gaussisk fläckmodelleringsalternativ
- 3 x 10 MB bilder har upptäckts på åtta sekunder
- Punktdetektering med användarjusterbara parametrar
- Punktredigering, filtrering och normalisering
- Fläckmatchning över flera geler
- Manuell matchredigering pI- och MW-stegekalibrering
- Proteinlistatilldelning av fläckar med känd identitet, pI och MW
- Histogram (ljusstyrka och kontrast)
- Huvudruta och sekundära rutor för multifärgade geluppsättningar, replikat och prover
- Stapeldiagram 3D-punktprofil
- Matchad fläcktomt
- Korrelationsplot
- Tabell över matchningsresultat
- Scatter plot
- Statistiska tester
- Exportera till Word och Excel
- Gränssnitt för punktväljare
- Levereras med ett års support
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | 2D elektroforesanalys |
| För användning med (utrustning) | Gbox-Chemi-XX6/9 |