Läs mer
Retsch™ Programvara EasySieve™
Produktkod. 15706592 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Sieve Shakers AS kontroll / AS 200 tryck / AS jet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15706592 Sieve Shakers AS kontroll / AS 200 tryck / AS jet Varje
1 options
Produktkod. 15706592 Leverantör Retsch™ Leverantörsnummer 326450031
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Retsch™ Programvara EasySieve™ är programvara designad för partikelstorleksanalys.
  • Automatisk registrering, utvärdering och administration av mätdata
  • Logisk design, självförklarande
  • Mätprotokoll i enlighet med standarder
  • Enkelt val och konfiguration av vanliga analytiska skalor
  • engelska och tyska
  • För automatisk styrning av silshakare AS 200 kontroll, AS 300 kontroll, AS 450 kontroll, AS 400 kontroll, AS 200 tryck, AS 200 jet
  • För Windows™ 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Specifikationer
Produkttyp Programvara
För användning med (applikation) Partikelstorleksanalys
För användning med (utrustning) Sieve Shakers AS kontroll / AS 200 tryck / AS jet