Läs mer
Sograzepide, MedChemExpress
Beskrivning
Sograzepide (Netazepide; YF 476; YM-220) replaces the specific binding of [125I]CCK-8 to the rat brain, cloned canine and cloned human Gastrin/CCK-B receptors, with Ki values of 0.068, 0.62 and 0.19 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sograzepide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 155488-25-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H30N6O3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Netazepide YF 476 YM-220 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.57 mM) |
| Visa mer |