Läs mer
Brannan™ Jordanalys pH-mätare
Område (pH):
3,5 till 9
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inkluderar ett växtvårdshäfte med över 400 pH-nivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Kabelsond |
| För användning med (applikation) | Markanalys |
| Område (pH) | 3,5 till 9 |
| Vikt (metrisk) | 0.085 kg |
| Sondtyp | Avtagbar |
| Typ | pH-mätare |
| Bredd (metrisk) | 6.8 cm |
| Höjd (metrisk) | 10 cm |