Läs mer
Cole-Parmer™ Jordborrsats med bärväska
Produktkod. 11739128 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Nickelpläterad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11739128 Nickelpläterad Varje
1 options
Produktkod. 11739128 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9902640
Beräknad leverans: 20-01-2027
Jordborrsats med bärväska - Skaffa prover med en diameter på 3 tum i nästan alla jordförhållanden med denna kompletta skruvsats.
  • Nickelpläterat kolstålmaterial skyddar mot rost och slitage
Specifikationer
Material Nickelpläterad
Beskrivning Jordborrsats
Inkluderar 3 tums universalskruv, 3 tum lerskruv, 3 tum sandskruv, 3 tum lerskruv, handtag, två 45 tums skruvförlängningar, två verktyg för att demontera förlängningar, bärväska