Läs mer
VEE GEE Jordhydrometer
Beskrivning
- Cirka Längd: 280 mm
- Kalibrerad för användning vid 20 °C/68 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jordhydrometer |
| ASTM-nummer | 151H |
| Ökar | 0.001 |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Beskrivning | Jorden ASTM Specifik vikt hydrometer mäter den specifika vikten av jordprover i suspension. |
| Specifik viktområde | 0,995 till 1,038 |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |