Läs mer
VEE GEE Jordhydrometer
Produktkod. 17896493
Change view
ASTM-nummer:
151H
152H
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. ASTM-nummer
17896493 152H
17836503 151H
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17896493 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 67152H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jordhydrometern bedömer suspensionens specifika vikt eller mängden jordkolloider i jordprover, varierande beroende på vald modell.
  • Cirka Längd: 280 mm
  • Kalibrerad för användning vid 20 °C/68 °F
Specifikationer
Typ Jordhydrometer
ASTM-nummer 152H
Ökar 1
Längd (metrisk) 28 cm
Inkluderar Jordkolloidintervall: -5 till +60 gram
Beskrivning Den fasta ASTM Soil Colloids hydrometer mäter mängden jordkolloider i gram fasta prover i suspension.
Standardiseringstemperatur 20 °C (68 °F)