Läs mer
VEE GEE Jordhydrometer
ASTM-nummer:
151H
152H
Beskrivning
- Cirka Längd: 280 mm
- Kalibrerad för användning vid 20 °C/68 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jordhydrometer |
| ASTM-nummer | 152H |
| Ökar | 1 |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Inkluderar | Jordkolloidintervall: -5 till +60 gram |
| Beskrivning | Den fasta ASTM Soil Colloids hydrometer mäter mängden jordkolloider i gram fasta prover i suspension. |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |