Läs mer
Cole-Parmer™ Markprovtagningshandtag
Produktkod. 11735858 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Nickelpläterat kolstål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11735858 Nickelpläterat kolstål Varje
1 options
Produktkod. 11735858 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9902502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4710.00 SEK
    4561.94 SEK / Paket med 1
    Save 148.06 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Specifikationer
Produkttyp Jordprovtagningshandtag
Material Nickelpläterat kolstål
Inkluderar Fem olika provtagningshandtag
Djup (metriskt) 304 till 457,2 mm