Läs mer
Hanna Instruments™ Jord Test™ Direkt jord EC/temperaturtestare
Produktkod. 12951910
Vikt (metrisk):
74 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12951910
Brand: Hanna Instruments™ HI98331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för att direkt mäta markens konduktivitet och temperatur. Hanna Instruments™ Jord Test™ Direct Soil EC/Temperature Tester är en kompakt ficktestare med enknappsmanövrering och automatisk kalibrering för miljö- och jordbrukstestning.
Bulk elektrisk ledningsförmåga av jord mäter den totala ledningsförmågan, vilket inkluderar EC av jorden, luften och fukten i provet. Alla dessa saker bär laddade joner som skulle kunna läsas som EC. Denna läsning är mycket användbar; du kan beräkna din porvattenledningsförmåga och mättade extraktledningsförmåga från resultatet.
  • Rostfritt stål penetrationselektrod: Möjliggör direkt mätning i jord, utan behov av jordgödsel
  • Automatisk temperaturkompensation: Integrerad temperatursensor använder en fast 2%/° C temperaturkorrigeringskoefficient
  • Enpunktskalibrering: Automatisk kalibrering till μ1413 S/cm konduktivitetsstandard
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±50μ S/cm (0 till 2000μ S/cm),± 300μ S/cm (2000 till 4000μ S/cm); ±0,05 mS/cm (0,00 till 2,00 mS/cm),± 0,30 mS/cm (2,00 till 4,00 mS/cm)
Batteritid 100 hr.
Batterityp CR2032 Li-jon
Kalibrering Automatisk
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1 vid 1,41 mS/cm
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 4000μ S/cm, 0,00 till 4,00 mS/cm (dS/m)
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 50,0 °C
För användning med (applikation) Direkt markmätning
Inkluderar Inträngningssond i rostfritt stål, CR2032-batteri (1 st), förvarings-/skyddshylsa, bruksanvisning och kvalitetscertifikat
Modell GroLine
Sondtyp Rostfritt stål, penetration
Relativ luftfuktighetsintervall Max. 95% icke-kondenserande
Upplösning (konduktivitet) 1μ S/cm, 0,01 mS/cm (dS/m)
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Temperaturkompensation Automatisk, temperaturkoefficient (β ) fast 2%/° C
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 122,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 50 x 196 x 21 mm (2,0 x 7,7 x 0,9 tum)
Längd (engelska) 4,5 tums sond
Längd (metrisk) 114 mm sond
Vikt (engelska) 2,4 oz.
Vikt (metrisk) 74 g