Läs mer
Cole-Parmer™ Jordtermometer
Produktkod. 11735499 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Nedsänkningslängd:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Nedsänkningslängd Förpackningsstorlek
11735499 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 11735499 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9058530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1779.95 SEK / Paket med 1
    Save 350.05 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
De Cole-Parmer™ termometrar med långa skaft gör kompost- och jordmätningar lätta.
  • Lång skaft designad för jordmätningar
  • Hermetiskt tillslutet fodral för att förhindra att fukt tränger in, invändig korrosion och spiralen fryser
  • Antiparallax urtavla för exakta avläsningar av båda skalorna
  • Silikondämpad spole för minskning av pekarfladder vid högvibrationsapplikationer och ger förbättrade svarstider
  • Extern justering
  • 304 rostfritt stål hölje och skaft
Specifikationer
Urtavla storlek (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) Totalt 65 cm
Material Rostfritt stål
Beskrivning Jordtermometer med lång stam
Max. Temperatur (metrisk) 93 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Noggrannhet ±1 %
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 2 mm