Läs mer
Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE plattor
Produktkod. 15291808 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
HRP 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
HRP 2 mg/1 ml 96 brunn fixerad platta
SAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
SAX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta
SCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
SCX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta
WAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
WAX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta
WCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
WCX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15291808 WCX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta Varje
15261808 HRP 2 mg/1 ml 96 brunn fixerad platta Varje
15271808 SCX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta Varje
15281808 SAX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta Varje
15201818 WAX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta Varje
31174685 HRP 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174684 SCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174686 SAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174683 WCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174687 WAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15291808 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60209004
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ta bort variationer och uppnå mycket konsekventa resultat. Hög reproducerbarhet av Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plattor ger större provframgång vid låga elueringsvolymer.
Ta bort variationer och optimera arbetsflöden för högkapacitetslaboratorier. Thermo Scientific™ SOLA μ ™ Solid Phase Extraction (SPE) Well Plates är utformade för bioanalytiska och kliniska forskningsanalytiker som behöver renare, mycket reproducerbar och robust provextraktion med mycket låga prov- och lösningsmedelsvolymer i höggenomströmningsflöden. SOLA μ Well Plates uppnår detta tack vare den unika och prisbelönta innovativa fritfria SPE-teknologin.
Idealisk för bioanalytiska och kliniska forskningslaboratorier
Bioanalytiska laboratorier fortsätter att driva på läkemedel med högre effekt och långtidsverkande formuleringar som kräver lägre kvantifieringsgränser. Det finns också en önskan att dra fördel av ersättnings-, förfinings- och minskningspolicyn som leder till minskad användning av djurmodeller. Tillväxten av bioläkemedel tar också hänsyn till ytterligare analytiska frågor såsom lösning och icke-specifik bindning.
Uppfyll krävande provberedningskrav
  • Bearbetning av låga provvolymer
  • Hög känslighet på grund av låga elueringsvolymer
  • Hög reproducerbarhet
  • Låga analytiska provfel
  • Användarvänlighet
  • Bearbetning med hög genomströmning
SOLAμ är den första mikroelueringsprodukten som uppfyller bioanalytikerns krav i kombination med ett robust, lättanvänt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 2 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Stark jonbytesretention av starka basföreningar. Sorbentladdning kan aktiveras eller inaktiveras. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar.
Produktlinje SOLAμ
Sorbent Blandat läge svag katjonbytare, polymer
Typ SPE-platta med 96 brunnar
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Inkluderar WCX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.