Läs mer
Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE plattor
Produktkod. 31174685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
HRP 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
HRP 2 mg/1 ml 96 brunn fixerad platta
SAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
SAX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta
SCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
SCX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta
WAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
WAX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta
WCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
WCX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
31174685 HRP 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
15261808 HRP 2 mg/1 ml 96 brunn fixerad platta Varje
15271808 SCX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta Varje
15281808 SAX 2 mg/1 ml 96 väl fixerad platta Varje
15291808 WCX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta Varje
15201818 WAX 2 mg/1 ml 96 brunnsfixerad platta Varje
31174684 SCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174686 SAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174683 WCX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
31174687 WAX 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 31174685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60209001RW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ta bort variationer och uppnå mycket konsekventa resultat. Hög reproducerbarhet av Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plattor ger större provframgång vid låga elueringsvolymer.
Ta bort variationer och optimera arbetsflöden för högkapacitetslaboratorier. Thermo Scientific™ SOLA μ ™ Solid Phase Extraction (SPE) Well Plates är utformade för bioanalytiska och kliniska forskningsanalytiker som behöver renare, mycket reproducerbar och robust provextraktion med mycket låga prov- och lösningsmedelsvolymer i höggenomströmningsflöden. SOLA μ Well Plates uppnår detta tack vare den unika och prisbelönta innovativa fritfria SPE-teknologin.
Idealiskt för bioanalytiska och kliniska forskningslaboratorier
Bioanalytiska laboratorier fortsätter att satsa på högre effektfulla läkemedel och långverkande formuleringar som kräver lägre kvantifieringsgränser. Det finns också en önskan att dra nytta av ersättnings-, förfinings- och reduktionspolicyn, vilket leder till minskad användning av djurmodeller. Tillväxten av biofarmaceutiska produkter medför också ytterligare analytiska frågor såsom solvation och ospecifik bindning.
Uppfyll krävande krav på provtagning
  • Bearbetning av låga provvolymer
  • Hög känslighet på grund av låga eluationsvolymer
  • Hög reproducerbarhet
  • Låga analytiska provfel
  • Användarvänlighet
  • Höggenomströmningsbearbetning
SOLA μ är den första mikroelueringsprodukten som uppfyller bioanalytikerens krav i kombination med ett robust och lättanvänt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 2 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar – Hydrofob retention av neutrala föreningar med komplementär retention av polära analyter. En allroundfas.
Produktlinje SOLA μ
Sorbent HRP (Omvänd fas polymer)
Typ 96-brunns SPE-platta
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Inkluderar HRP 2 mg/1 ml 96 brunn avtagbar platta
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.