Läs mer
Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE plattor
Produktkod. p-6146005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
HRP 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
SAX 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
SCX 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
WAX 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
WCX 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15261808
Brand: Thermo Scientific™ 60209001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort variationer och uppnå mycket konsekventa resultat. Hög reproducerbarhet av Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plattor ger större provframgång vid låga elueringsvolymer.
Ta bort variabilitet och optimera laboratoriearbetsflöden med hög genomströmning. Thermo Scientific™ SOLAμ™ Solid Phase Extraction-plattor (SPE) är designade för bioanalytiska och kliniska forskningsanalytiker som kräver renare, mycket reproducerbar och robust provextraktion med mycket låga prov- och lösningsmedelsvolymer i arbetsflöden med hög genomströmning. SOLAμ Well Plates uppnår detta tack vare den unika och prisbelönta innovativa fritless SPE-teknologin.
Idealisk för bioanalytiska och kliniska forskningslaboratorier
Bioanalytiska laboratorier fortsätter att driva på läkemedel med högre effekt och långtidsverkande formuleringar som kräver lägre kvantifieringsgränser. Det finns också en önskan att dra fördel av ersättnings-, förfinings- och minskningspolicyn som leder till minskad användning av djurmodeller. Tillväxten av bioläkemedel tar också hänsyn till ytterligare analytiska frågor såsom lösning och icke-specifik bindning.
Uppfyll krävande provberedningskrav
  • Bearbetning av låga provvolymer
  • Hög känslighet på grund av låga elueringsvolymer
  • Hög reproducerbarhet
  • Låga analytiska provfel
  • Användarvänlighet
  • Bearbetning med hög genomströmning
SOLAμ är den första mikroelueringsprodukten som uppfyller bioanalytikerns krav i kombination med ett robust, lättanvänt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvikt 2 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Hydrofob retention av neutrala föreningar med komplementär retention av polära analyter. En allsidig fas.
Produktlinje SOLAμ
Sorbent HRP (Reversed Phase Polymeric)
Typ SPE-platta med 96 brunnar
Volym (metrisk) Tja 1 mL
Inkluderar HRP 2 mg/1 ml 96-brunns fixerad platta
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.