Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritless SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga elueringsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felfrekvens och renare extrakt är nyckeln till att uppnå bättre produktivitet.
SOLA patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Vad SOLA Bläckpatroner betyder för din analys
- Högre nivåer av reproducerbarhet
- Högre nivåer av extraktrenhet
- Minskade lösningsmedelsbehov
- Förtroende för resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Beskrivning | SOLA SAX SPE-kassett |
| Sängvikt | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Bioanalytiska tillämpningar - Starkt jonbytesretention av svaga sura föreningar. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer |
| Typ | SPE-kassett |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.