Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter
Produktkod. 16664804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SOLA HRP SPE-kassett
SOLA HRP SPE-kassett 30 mg/3 mL
SOLA SAX SPE patron 30 mg/3 mL
SOLA SAX SPE-kassett
SOLA SCX SPE-kassett
SOLA SCX SPE-kassett 30 mg/3 ml
SOLA WAX SPE Patron 30 mg/3 mL
SOLA WAX SPE patron
SOLA WCX SPE-kassett
SOLA WCX SPE-kassett 30 mg/3 ml
Sorbent:
Blandad stark katjonbytare, polymer
Blandat läge svag katjonbytare, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 16664804
Brand: Thermo Scientific™ 60409003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå större reproducerbarhet med renare mer konsekventa extrakt jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritless SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga elueringsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felfrekvens och renare extrakt är nyckeln till att uppnå bättre produktivitet.
Mer om SOLA SPE patroner
SOLA produkterna finns tillgängliga i 2mg/1mL, 10mg/1mL och 10mg/3mL patronformat. De tillhandahåller mycket reproducerbara, rena och konsekventa provextrakt för bioanalys genom att använda den unika prisbelönta fritless SPE-teknologin. Den förbättrade prestandan av SOLA patroner ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna - utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling.
SOLA patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Vad SOLA Bläckpatroner betyder för din analys
  • Förhindra provfel
  • Förhindra blockerade brunnar eller patroner
  • Minskad omanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SOLA SAX SPE patron 30 mg/3 mL
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Starkt jonbytesretention av svaga sura föreningar. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar.
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Typ SPE-kassett
Volym (metrisk) 3 mL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.