Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritless SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga elueringsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felfrekvens och renare extrakt är nyckeln till att uppnå bättre produktivitet.
Mer om SOLA SPE patroner
SOLA produkterna finns tillgängliga i 2mg/1mL, 10mg/1mL och 10mg/3mL patronformat. De tillhandahåller mycket reproducerbara, rena och konsekventa provextrakt för bioanalys genom att använda den unika prisbelönta fritless SPE-teknologin. Den förbättrade prestandan av SOLA patroner ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna - utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling.
SOLA patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Vad SOLA Bläckpatroner betyder för din analys
- Förhindra provfel
- Förhindra blockerade brunnar eller patroner
- Minskad omanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SOLA WCX SPE-kassett 30 mg/3 ml |
| Sängvikt | 30 mg |
| För användning med (applikation) | Bioanalytiska tillämpningar - Stark jonbytesretention av starka basföreningar. Sorbentladdning kan aktiveras eller inaktiveras. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Blandat läge svag katjonbytare, polymer |
| Typ | SPE-kassett |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.