Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter
Produktkod. 16684804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
SOLA HRP SPE-kassett
SOLA HRP SPE-kassett 30 mg/3 mL
SOLA SAX SPE patron 30 mg/3 mL
SOLA SAX SPE-kassett
SOLA SCX SPE-kassett
SOLA SCX SPE-kassett 30 mg/3 ml
SOLA WAX SPE Patron 30 mg/3 mL
SOLA WAX SPE patron
SOLA WCX SPE-kassett
SOLA WCX SPE-kassett 30 mg/3 ml
Sorbent:
Blandad stark katjonbytare, polymer
Blandat läge svag katjonbytare, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sorbent Förpackningsstorlek
16684804 SOLA WAX SPE Patron 30 mg/3 mL Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer Paket med 50
11879163 SOLA HRP SPE-kassett HRP (Reversed Phase Polymeric) Paket med 100
16644804 SOLA HRP SPE-kassett 30 mg/3 mL HRP (Reversed Phase Polymeric) -
11869163 SOLA SCX SPE-kassett Blandad stark katjonbytare, polymer -
16654804 SOLA SCX SPE-kassett 30 mg/3 ml Blandad stark katjonbytare, polymer -
11889163 SOLA SAX SPE-kassett Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer Paket med 100
16664804 SOLA SAX SPE patron 30 mg/3 mL Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer Paket med 50
15169653 SOLA WCX SPE-kassett Blandat läge svag katjonbytare, polymer Paket med 100
16674804 SOLA WCX SPE-kassett 30 mg/3 ml Blandat läge svag katjonbytare, polymer -
15189653 SOLA WAX SPE patron Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16684804 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60409005
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå större reproducerbarhet med renare mer konsekventa extrakt jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Öka din laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-kassetter revolutionerar fastfasextraktion (SPE). Denna första fritless SPE-produktserie möjliggör större provgenomströmning i bioanalytiska laboratorier där låga elueringsvolymer kombinerat med större reproducerbarhet, lägre felfrekvens och renare extrakt är nyckeln till att uppnå bättre produktivitet.
Mer om SOLA SPE patroner
SOLA produkterna finns tillgängliga i 2mg/1mL, 10mg/1mL och 10mg/3mL patronformat. De tillhandahåller mycket reproducerbara, rena och konsekventa provextrakt för bioanalys genom att använda den unika prisbelönta fritless SPE-teknologin. Den förbättrade prestandan av SOLA patroner ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna - utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling.
SOLA patroner ger oöverträffade prestandaegenskaper jämfört med konventionella SPE-produkter, fosfolipidavlägsnande och proteinutfällningsprodukter.
Vad SOLA Bläckpatroner betyder för din analys
  • Förhindra provfel
  • Förhindra blockerade brunnar eller patroner
  • Minskad omanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SOLA WAX SPE Patron 30 mg/3 mL
Sängvikt 30 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Stark jonbytesretention av starka sura föreningar. Sorbentladdning kan aktiveras eller inaktiveras. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar.
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer
Typ SPE-kassett
Volym (metrisk) 3 mL
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.