Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plattor
Produktkod. 11819173 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
10 mg/2 ml; SOLA SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA VAX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
Sorbent:
Blandad stark katjonbytare, polymer
Blandat läge svag katjonbytare, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer
Förpackningsstorlek:
1 paket
Varje
Produktkod. 11819173
Brand: Thermo Scientific™ 60309003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innovativt Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction Plates levererar rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre —elueringsvolymer för större känslighet, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar.
Skaffa rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre elueringsvolymer med hjälp av Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plattor. Den förbättrade prestandan ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna —utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling. Tack vare en innovativ och unik design utan frittor, SOLA SPE-plattor levererar oöverträffad prestanda, inklusive:
  • Högre nivåer av reproducerbarhet
  • Lägre elueringsvolymer
  • Hög extraktrenhet
SOLA Extraktionsplattor i fast fas uppnår utmärkta återvinningsnivåer även med låga volymer extraktlösningsmedel, vilket resulterar i en mer koncentrerad analyt och ökad känslighet. Du ’kommer också att inse ytterligare kostnader och tidsbesparingar genom snabbare provtorkningstid och minskad användning av lösningsmedel.
10mg/2mL 96 brunnars plattformat
Hydrofob omvänd fas (HRP), stark katjonbytare (SCX) och stark anjonbytare (SAX) fastyper
SOLA produkter finns även i patronformat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Starkt jonbytesretention av svaga sura föreningar. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar.
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Typ SPE-platta med 96 brunnar
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 2 mL
Kvantitet 1 Pk.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.