Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skaffa rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre elueringsvolymer med hjälp av Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plattor. Den förbättrade prestandan ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna —utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling. Tack vare en innovativ och unik design utan frittor, SOLA SPE-plattor levererar oöverträffad prestanda, inklusive:
- Högre nivåer av reproducerbarhet
- Lägre elueringsvolymer
- Hög extraktrenhet
10mg/2mL 96 brunnars plattformat
Hydrofob omvänd fas (HRP), stark katjonbytare (SCX) och stark anjonbytare (SAX) fastyper
SOLA produkter finns även i patronformat.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk. |
| Sängvikt | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Bioanalytiska tillämpningar - Stark jonbytesretention av starka basföreningar. Sorbentladdning kan aktiveras eller inaktiveras. Komplementär omvänd fasretention av neutrala föreningar |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Blandat läge svag katjonbytare, polymer |
| Typ | SPE-platta med 96 brunnar |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Volym (metrisk) Tja | 2 mL |
| Kvantitet | 1 Pk. |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.