Läs mer
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plattor
Produktkod. p-4524364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
10 mg/2 ml; SOLA SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA VAX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta
Sorbent:
Blandad stark katjonbytare, polymer
Blandat läge svag katjonbytare, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer
Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer
Förpackningsstorlek:
1 paket
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Sorbent unitSize
11899163 10 mg/2 ml; SOLA SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk. HRP (Reversed Phase Polymeric) Varje
16697845 SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta HRP (Reversed Phase Polymeric) -
11809173 10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk. Blandad stark katjonbytare, polymer Varje
15547495 10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk. Blandad stark katjonbytare, polymer Varje
16607855 SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta Blandad stark katjonbytare, polymer -
15550163 10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk. Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer Varje
11819173 10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk. Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer Varje
16617855 SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta Mixed Mode Stark Anjonbytare, Polymer -
13493038 10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk. Blandat läge svag katjonbytare, polymer Varje
16627855 SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta Blandat läge svag katjonbytare, polymer -
15179653 10 mg/2 ml; SOLA VAX 96 brunnar SPE-platta; 1 Pk. Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer Varje
16637855 SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brunnars platta Mixed Mode Svag Anjonbytare, Polymer 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11899163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60309001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativt Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction Plates levererar rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre —elueringsvolymer för större känslighet, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar.
Skaffa rena, mycket reproducerbara provextrakt med lägre elueringsvolymer med hjälp av Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plattor. Den förbättrade prestandan ger dig större förtroende för dina analysresultat och sänker driftskostnaderna —utan att kompromissa med användarvänligheten eller kräva komplex metodutveckling. Tack vare en innovativ och unik design utan frittor, SOLA SPE-plattor levererar oöverträffad prestanda, inklusive:
  • Högre nivåer av reproducerbarhet
  • Lägre elueringsvolymer
  • Hög extraktrenhet
SOLA Extraktionsplattor i fast fas uppnår utmärkta återvinningsnivåer även med låga volymer extraktlösningsmedel, vilket resulterar i en mer koncentrerad analyt och ökad känslighet. Du ’kommer också att inse ytterligare kostnader och tidsbesparingar genom snabbare provtorkningstid och minskad användning av lösningsmedel.
10mg/2mL 96 brunnars plattformat
Hydrofob omvänd fas (HRP), stark katjonbytare (SCX) och stark anjonbytare (SAX) fastyper
SOLA produkter finns även i patronformat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 10 mg/2 ml; SOLA SPE-platta med 96 brunnar; 1 Pk.
Sängvikt 10 mg
För användning med (applikation) Bioanalytiska tillämpningar - Hydrofob retention av neutrala föreningar med komplementär retention av polära analyter. En allsidig fas.
Produktlinje SOLA
Sorbent HRP (Reversed Phase Polymeric)
Typ SPE-platta med 96 brunnar
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Tja 2 mL
Kvantitet 1 Pk.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.