Läs mer
Solabegron Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solabegron Hydrochloride |
| CAS | 451470-34-1 |
| Molekylformel | C23H23ClN2O3.HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3'-[[2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Hydrochloride, 3'-[[2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Monohydrochloride, (R)-3'-((2-((2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid Hydrochloride, GW 427353B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClN2O3.ClH/c24-20-8-2-6-18(13-20)22(27)15-25-10-11-26-21-9-3-5-17(14-21)16-4-1-7-19(12-16)23(28)29;/h1-9,12-14,22,25-27H,10-11,15H2,(H,28,29);1H/t22-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O[C@@H](CNCCNc1cccc(c1)c2cccc(c2)C(=O)O)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 3-[3-[2-[[(2R)-2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]ethylamino]phenyl]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.4 |
| Formel vikt | 446.1164 |