Läs mer
Solabegron, MedChemExpress
Beskrivning
Solabegron (GW 427353) is a selective β3-adrenergic receptor agonist, stimulating cAMP accumulation in Chinese hamster ovary cells expressing the human β3-AR, with an EC50 value of 22 nM. Solabegron (GW 427353) is being developed for the treatment of overactive bladder and irritable bowel syndrome.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solabegron |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 252920-94-8 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23ClN2O3 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | GW 427353 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (81.12 mM) |
| Visa mer |