Läs mer
Solanesol (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solanesol |
| CAS | 13190-97-1 |
| Molekylformel | C45 H74 O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C45H74O/c1-37(2)19-11-20-38(3)21-12-22-39(4)23-13-24-40(5)25-14-26-41(6)27-15-28-42(7)29-16-30-43(8)31-17-32-44(9)33-18-34-45(10)35-36-46/h19,21,23,25,27,29,31,33,35,46H,11-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36H2,1-10H3/b38-21+,39-23+,40-25+,41-27+,42-29+,43-31+,44-33+,45-35+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)\C)C |
| IUPAC-namn | (2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35-nonamethylhexatriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34-nonaen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.07 |
| Formel vikt | 630.574 |