Läs mer
Solanesyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solanesyl Bromide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H73Br/c1-37(2)19-11-20-38(3)21-12-22-39(4)23-13-24-40(5)25-14-26-41(6)27-15-28-42(7)29-16-30-43(8)31-17-32-44(9)33-18-34-45(10)35-36-46/h19,21,23,25,27,29,31,33,35H,11-18,20,22,24,26,28,30,32,34,36H2,1-10H3/b38-21+,39-23+,40-25+,41-27+,42-29+,43-31+,44-33+,45-35+ |
| Formel vikt | 692.4896 |