Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Solaris™ 2000 och 4000 Open Air Orbital Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Dual Stack Universal Platform Upgrade Kit
Dual Stack Universal plattform
Klämsats
Plattform reservdelssats
Set med O-ringar
Skruvmejsel
Universal Platform
Universell plattform
För användning med (utrustning):
Solaris 2000
Solaris 2000 och 4000
Solaris 4000
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Mått (L x B):
6 x 6 tum.
260 x 25 mm
12 x 14 tum
18 x 18 tum
18 x 24 tum.
18 x 30 tum
36 x 24 tum.
250 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Blanda och matcha en mängd olika laboratorieartiklar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universalplattformar och klämmor. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers med universella plattformar och en mängd olika klämmor som passar de flesta kärl.
Certifikat
UL, cUL, CE
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform reservdelssats |
| Mått (L x B) | 6 x 6 tum. |
| För användning med (utrustning) | Solaris 4000 |
| Inkluderar | Plattformsskruvar, verktyg, gänglås |