Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Solaris™ 2000 och 4000 Open Air Orbital Shakers
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Blanda och matcha en mängd olika laboratorieartiklar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universalplattformar och klämmor. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers med universella plattformar och en mängd olika klämmor som passar de flesta kärl.
Certifikat
UL, cUL, CE
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universell plattform |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Mått (L x B) | 18 x 24 tum. |
| Längd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Längd (metrisk) plattform | 457.2 mm |
| Bredd (engelska) Plattform | 24 tum |
| Bredd (metrisk) Plattform | 610 mm |
| Modell | Solaris Shakers |
| För användning med (utrustning) | Solaris 2000 |
| Inkluderar | Plattform |
| Visa mer |