Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Solaris™ 2000 och 4000 Open Air Orbital Shakers
Produktkod. 16291581 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Dual Stack Universal Platform Upgrade Kit
Dual Stack Universal plattform
Klämsats
Plattform reservdelssats
Set med O-ringar
Skruvmejsel
Universalplattform
Universell plattform
För användning med (utrustning):
Solaris 2000
Solaris 2000 och 4000
Solaris 4000
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Mått (L x B):
6 x 6 tum.
260 x 25 mm
12 x 14 tum
18 x 18 tum
18 x 24 tum.
18 x 30 tum
36 x 24 tum.
250 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16291581
Brand: Thermo Scientific™ SK1830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha en mängd olika laboratorieartiklar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universalplattformar och klämmor.
Blanda och matcha en mängd olika laboratorieartiklar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universalplattformar och klämmor. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa tillbehör det optimala valet för ett hektiskt labb.
Maximera kapaciteten på Thermo Scientific™ Solaris Orbital Shakers med universella plattformar och en mängd olika klämmor som passar de flesta kärl.
Certifikat
UL, cUL, CE
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universell plattform
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Mått (L x B) 18 x 30 tum
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) plattform 457.2 mm
Bredd (engelska) Plattform 30 tum
Bredd (metrisk) Plattform 762 mm
För användning med (utrustning) Solaris 4000
Inkluderar Plattform
Produktlinje Solaris
Garanti och serviceerbjudande 1 år