Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large inkuberad orbital skakapparat för bänk
Product Code. 17849494 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Inkluderar:
Plattform
Plattform, klämstartkit
Plattform, limmattor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar
17849494 Plattform
17859494 Plattform, klämstartkit
17879494 Plattform, limmattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17849494 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SK4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120956.90 SEK
    104898.60 SEK / Paket med 1
    Save 16058.30 SEK
    13% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific™ Solaris inkuberande skakapparater för bänk har en intuitiv pekskärm, programmerbarhet och tyst drift.
Thermo Scientific Solaris inkuberande och kylda skakapparat för bänk kombinerar en ergonomisk design med viktiga funktionsförbättringar som Peltier-kyl, ett tätt elektroniskt system, programmerbar display och en lättrengjord plattformdesign.
Den trippel excentriska drivmekanismen, konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå, är byggd med beprövad teknik för att stödja tunga laster och alltid bibehålla konsekvent prestanda. Bältet är underhållsfritt och konstruerat för att hålla hela skakapparatens livslängd, och själva skakmekanismen levereras med en branschledande garanti.
Intuitiv pekskärm
  • Skapa, ladda ner och dela upp till 99 program över flera enheter för bättre effektivitet och reproducerbarhet i labbet
  • Fullfärgsskärm med pekskärm är lätt att läsa, vilket möjliggör tydlig överblick över hastighet, temperatur och körtider på avstånd
  • Användargränssnittet har 10 valfria språk
  • Inbyggd orbitalräknare hjälper till att konvertera protokoll designade med olika banor och uppskatta den inställda hastigheten som behövs för att få liknande resultat
Effektiv och pålitlig drift
  • Tillförlitlig, kraftig trippelexcentrisk drivmekanism med tidsinställd eller kontinuerlig 24-timmarsdrift för jämn och enhetlig skakning av stora eller ojämna laster
  • Sensor för obalanserad last stoppar plattformens rörelse när överdriven vibration detekteras och visuella/hörbara larm signalerar tills tillståndet har korrigerats
  • Mjukstartsfunktion eliminerar plötsliga start och stopp, stänk av kärlets innehåll eller vätning av flaskans stängning
  • Marknadsledande garanti: 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Kompatibel med GLP/GMP-miljöer
  • Åtkomstkontroller och historisk övervakning av varningar, larm och interaktionsloggar för att ge större säkerhet och reproducerbarhet
  • USB- och Ethernet-anslutningar för övervakning och datautmatning
  • Förseglat elektroniksystem för att minimera partikelgenerering och minska kontaminering
  • Rundade hörn, plattformar som är lätta att ta bort och ett förseglat motor- och skakhölje skyddar drivmekanismen från skadligt spill, förenklar rengöring och kontrollerar kontaminering
Förbättrad användarupplevelse
  • Solaris inkuberande och kylda skakapparater för bänk använder köldmediefri, miljövänlig Peltier-kylning, som använder 58 % mindre energi jämfört med äldre modeller med traditionell kompressordesign
  • Ergonomiska handtag, lockgångjärn som inte är i vägen och stora lock i klar akryl ger enkel åtkomst till plattformen med mindre belastning på handleder och händer
  • Konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå och kompressorfri design
  • Kompatibel med ett brett utbud av klämmor, ställ, brickor och självhäftande mattor som kan rymma de flesta kärltyper (se manualen eller broschyren för artikelnummer rekommendationer om passform)
Garantie
Standardgarantin inkluderar 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 32 kg
Hastighetsintervall 15 till 525 rpm
Elektriska krav 100–240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till -60 °C
Rotation Orbital
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 70.5 lb.
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat, UL (Kanada/USA) fil E311968, brittiskt märke
Mått (LxB) Plattform 18 x 18 tum
Mått (L x B x H) 30,3 x 22,4 x 21,7 tum
Modell Solaris SK4000 I
Visa Pekskärm
Inkluderar Plattform
Garanti och serviceerbjudande Standardgarantin inkluderar 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Kylt Nej
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.