Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris 6000 inkuberad och kyld stapelbar skakare
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Solaris 6000 Incubated & Refrigerated Stackable Shaker kombinerar allmän inkubation med orbital skakning. Peltier-teknologin ger kylning utan köldmedium med tyst drift. Den platsbesparande, stapplanbara designen och de inkluderade hyllorna ger extra mångsidighet. Har intuitiv pekskärmsvisning, programmerbarhet, prestandaövervakning på enheten, dataexport och stöd för flera språk.
Thermo Scientific™ Solaris 6000 inkuberade och kylda staplingsbara skakare är mångsidig allmän laboratorieutrustning som används för att inkubera och röra om prover. Den kombinerar funktionerna från en inkubator och en shaker och erbjuder en temperaturkontrollerad miljö för cellkultur, mikrobiell tillväxt, screening, molekylära studier och andra tillämpningar.
Den ergonomiska staplingsbara designen möjliggör ökad provkapacitet samtidigt som fotavtrycket minimeras. Genomtänkt design, inklusive förseglad elektronik, rundade kanter och avtagbar plattform, möjliggör enkel rengöring. Moderna funktioner inkluderar Peltiers termoelektriska temperaturkontroll, pekskärmsgränssnitt med programmerbarhet, prestandaloggar och dataexport. Skakningar stöds av en högpresterande trippelexcentrisk drivmekanism, konstruerad för att fungera med reducerad brusnivå samtidigt som den bär tunga laster med hög tillförlitlighet.
Utmärkt för en mängd olika tillämpningar
- Enheter kan staplas två högt på golvet för att spara värdefull bänkplats
- Två justerbara hyllor ger extra inkuberat provutrymme
- Stort visningsfönster och inre ljus ger synlighet i provet
- Valfritt eluttag i innerkammaren ger ström för att driva omrörare eller rotatorer
- Inkluderar standard åtkomstport
Hållbar konstruktion, pålitlig prestanda
- Hållbar pulverbelagd, kallvalsad stålfasad
- Exakt övervaka och styra kammartemperaturen över hela området med ±1 °C noggrannhet vid 37 °C med PID-temperaturregulator
- Inkuberade och kylda modeller (Kat. Nej. SK6002) inkluderar termoelektrisk temperaturkontroll
- Övertemperatursäkerhetsfunktion med oberoende termostat ger extra backup genom att styra uppvärmningen om huvudtemperaturregulatorn går sönder
- Kraftig tri-excentrisk drivmekanism, skyddad av överbelastningssensor, har en variabel hastighetskontroll från 15 till 525 varv per minut
- Standardprogrammerbarhet möjliggör lagring av rutiner och setpoints för effektiv användning
- Dataövervakningsvarningar, larm och slut på körningar med inbyggd graf och körhistorik
- Den rymliga korrosionsbeständiga kammaren i rostfritt stål möjliggör stapling av en 18 x 18 plattform för att fördubbla skakningskapaciteten
- Lättläst fullfärgspekskärm med flerspråkigt system
- Inkluderar 2 års arbete, 5 års delar och 10 års drivmekanism
Specifications
Specifications
| Bana | 25 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 32 kg |
| Hastighetsintervall | 15 till 525 rpm |
| Spänning | 100/120/220/240 V |
| Modell | Inkuberad och kyld stapelbar skakare med klämstartsats |
| Garanti och serviceerbjudande | 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism |
| Kylt | CFC-fri |