Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris 6000 inkuberad och kyld stapelbar skakare
Produktkod. 31934215 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Inkuberad och kyld stapelbar skakare
Inkuberad och kyld stapelbar skakare med klämstartsats
Inkuberad staplingsbar shaker med klämstartsats
Inkuberad staplingsbar skakare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31934215 Inkuberad staplingsbar shaker med klämstartsats
31934214 Inkuberad staplingsbar skakare
31934213 Inkuberad och kyld stapelbar skakare
31934212 Inkuberad och kyld stapelbar skakare med klämstartsats
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31934215 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SK6001PKG
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Thermo Scientific™ Solaris 6000 Inkuberade och Kylda Staplade Shaker kombinerar allmän inkubation med orbital skakning. Den platsbesparande, stapplanbara designen och de inkluderade hyllorna ger extra mångsidighet. Intuitiv pekskärmsdisplay, programmerbarhet och kylning fri från kylmedel.
Thermo Scientific™ Solaris 6000 Incubated & Refrigerated Stackable Shaker kombinerar allmän inkubation med orbital skakning. Peltier-teknologin ger kylning utan köldmedium med tyst drift. Den platsbesparande, stapplanbara designen och de inkluderade hyllorna ger extra mångsidighet. Har intuitiv pekskärmsvisning, programmerbarhet, prestandaövervakning på enheten, dataexport och stöd för flera språk.
Thermo Scientific™ Solaris 6000 inkuberade och kylda staplingsbara skakare är mångsidig allmän laboratorieutrustning som används för att inkubera och röra om prover. Den kombinerar funktionerna från en inkubator och en shaker och erbjuder en temperaturkontrollerad miljö för cellkultur, mikrobiell tillväxt, screening, molekylära studier och andra tillämpningar.
Den ergonomiska staplingsbara designen möjliggör ökad provkapacitet samtidigt som fotavtrycket minimeras. Genomtänkt design, inklusive förseglad elektronik, rundade kanter och avtagbar plattform, möjliggör enkel rengöring. Moderna funktioner inkluderar Peltiers termoelektriska temperaturkontroll, pekskärmsgränssnitt med programmerbarhet, prestandaloggar och dataexport. Skakningar stöds av en högpresterande trippelexcentrisk drivmekanism, konstruerad för att fungera med reducerad brusnivå samtidigt som den bär tunga laster med hög tillförlitlighet.
Utmärkt för en mängd olika tillämpningar
  • Enheter kan staplas två högt på golvet för att spara värdefull bänkplats
  • Två justerbara hyllor ger extra inkuberat provutrymme
  • Stort visningsfönster och inre ljus ger synlighet i provet
  • Valfritt eluttag i innerkammaren ger ström för att driva omrörare eller rotatorer
  • Inkluderar standard åtkomstport
Hållbar konstruktion, pålitlig prestanda
  • Hållbar pulverbelagd, kallvalsad stålfasad
  • Exakt övervaka och styra kammartemperaturen över hela området med ±1 °C noggrannhet vid 37 °C med PID-temperaturregulator
  • Inkuberade och kylda modeller (Kat. Nej. SK6002) inkluderar termoelektrisk temperaturkontroll
  • Övertemperatursäkerhetsfunktion med oberoende termostat ger extra backup genom att styra uppvärmningen om huvudtemperaturregulatorn går sönder
  • Kraftig tri-excentrisk drivmekanism, skyddad av överbelastningssensor, har en variabel hastighetskontroll från 15 till 525 varv per minut
  • Standardprogrammerbarhet möjliggör lagring av rutiner och setpoints för effektiv användning
  • Dataövervakningsvarningar, larm och slut på körningar med inbyggd graf och körhistorik
  • Den rymliga korrosionsbeständiga kammaren i rostfritt stål möjliggör stapling av en 18 x 18 plattform för att fördubbla skakningskapaciteten
  • Lättläst fullfärgspekskärm med flerspråkigt system
  • Inkluderar 2 års arbete, 5 års delar och 10 års drivmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 32 kg
Hastighetsintervall 15 till 525 rpm
Spänning 100/120/220/240 V
Modell Inkuberad staplingsbar shaker med klämstartsats
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti på arbetskostnader, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Kylt Nej