Description
Solaris™ orbitala skakapparater är robust byggda för krävande tillämpningar i hektiska forsknings- och GMP-labb och till och med strikt kontrollerade renrumsanläggningar. Dessa enheter kombinerar en ergonomisk design med nyckelfunktionsförbättringar som ett förseglat elektroniskt system, programmerbar display och en plattformsdesign som är lätt att rengöra för att hjälpa till med bättre kontamineringskontroll.
Den trippel excentriska drivmekanismen, konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå, är byggd med beprövad teknik för att stödja tunga laster och alltid bibehålla konsekvent prestanda. Bältet är underhållsfritt och konstruerat för att hålla hela skakapparatens livslängd, och själva skakmekanismen levereras med en branschledande garanti.
- Variabel hastighetskontroll från 15 till 525 rpm
- Accepterar laster upp till 42 lb. på 2000 och 84 lb. på 4000 med enkla plattformar
- Arbeta i temperaturområden på 0°till 40°C (104 F),°20 till 80 % icke-kondenserande luftfuktighet
- Kan användas i en mängd olika inkubatorer, varma rum, miljökammare och kylskåp
- Har en underhållsfri, solid-state DC borstlös motor
- Sensor för obalanserad last stoppar plattformens rörelse när överdriven vibration detekteras och visuella/hörbara larm signalerar tills tillståndet har korrigerats
- Programmerbara funktioner tillåter upp till 99 unika sparade program för enkel installation och reproducerbarhet
- Med pekskärmen i fullfärg kan du tydligt se hastighet och körtider samtidigt, även på avstånd
- Historisk övervakning av varningar, larm och interaktionsloggar för att ge större säkerhet och reproducerbarhet för ditt arbete
- USB- och Ethernet-anslutningar för övervakning och datautmatning
- Konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå
- Lätt att ta bort plattformar som gör rengöringen snabb och enkel
- Med rundade hörn kan du rengöra enheten snabbt och fullständigt med tillförsikt
- Kontinuerlig eller tidsinställd drift
- Mjukstartsfunktion eliminerar plötsliga start och stopp, stänk av kärlets innehåll eller vätning av kolvens stängning
- Behåller parametrar vid strömavbrott och startar om enheten automatiskt efter att strömmen återställts
Certifications
UL, cUL, CE
Warranty
2 års service, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
Specifications
Specifications
| Bana | 1 tum |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 43 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±1 rpm |
| Hastighetsintervall | 15 till 525 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 60 °C |
| Produkttyp | Skakapparat |
| Certifikat och efterlevnad | CE, cUL, UL |
| Temperaturområde (engelska) | 41 °F till 104 °F |
| Show More |