Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris™ Open Air orbital skakapparat
Produktkod. 16454310 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Solaris 2000
Solaris 4000)
Solaris Large Open Air skakapparat
Solaris liten Open-air skakapparat
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16454310 Solaris 2000
16221591 Solaris liten Open-air skakapparat
16241591 Solaris Large Open Air skakapparat
16464310 Solaris 4000)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16454310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SK2000PR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48515.00 SEK
    47560.76 SEK / Paket med 1
    Save 954.24 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Dessa orbitala skakapparater sätter den nya standarden för tillförlitlighet och teknisk innovation. De är robusta och byggda för krävande användning och kombinerar en ny ergonomisk design med viktiga funktionsförbättringar som sparar tid, skyddar din process och driver din forskning framåt.
Solaris™ orbitala skakapparater är robust byggda för krävande tillämpningar i hektiska forsknings- och GMP-labb och till och med strikt kontrollerade renrumsanläggningar. Dessa enheter kombinerar en ergonomisk design med nyckelfunktionsförbättringar som ett förseglat elektroniskt system, programmerbar display och en plattformsdesign som är lätt att rengöra för att hjälpa till med bättre kontamineringskontroll.
Den trippel excentriska drivmekanismen, konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå, är byggd med beprövad teknik för att stödja tunga laster och alltid bibehålla konsekvent prestanda. Bältet är underhållsfritt och konstruerat för att hålla hela skakapparatens livslängd, och själva skakmekanismen levereras med en branschledande garanti.
  • Variabel hastighetskontroll från 15 till 525 rpm
  • Accepterar laster upp till 42 lb. på 2000 och 84 lb. på 4000 med enkla plattformar
  • Arbeta i temperaturområden på 0°till 40°C (104 F),°20 till 80 % icke-kondenserande luftfuktighet
  • Kan användas i en mängd olika inkubatorer, varma rum, miljökammare och kylskåp
  • Har en underhållsfri, solid-state DC borstlös motor
  • Sensor för obalanserad last stoppar plattformens rörelse när överdriven vibration detekteras och visuella/hörbara larm signalerar tills tillståndet har korrigerats
  • Programmerbara funktioner tillåter upp till 99 unika sparade program för enkel installation och reproducerbarhet
  • Med pekskärmen i fullfärg kan du tydligt se hastighet och körtider samtidigt, även på avstånd
  • Historisk övervakning av varningar, larm och interaktionsloggar för att ge större säkerhet och reproducerbarhet för ditt arbete
  • USB- och Ethernet-anslutningar för övervakning och datautmatning
  • Konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå
  • Lätt att ta bort plattformar som gör rengöringen snabb och enkel
  • Med rundade hörn kan du rengöra enheten snabbt och fullständigt med tillförsikt
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift
  • Mjukstartsfunktion eliminerar plötsliga start och stopp, stänk av kärlets innehåll eller vätning av kolvens stängning
  • Behåller parametrar vid strömavbrott och startar om enheten automatiskt efter att strömmen återställts
Startsats SK2000PR innehåller:
  • SK2000-plattform
  • Startkit för kolvklämma (2) kat.nr 30153, (4) 30154bi, (4) 30156bi, (2) 30157bi, (2) 30158, (1) 30175
Certifikat
UL, cUL, CE
Garanti
2 års service, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1 tum
Bärande kapacitet (metrisk) 25 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 15 till 525 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/120/220/240 V
Produkttyp Orbital Shaker
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, UL
Mått (L x B x H) 18,5 x 14,3 x 5,5 tum
Controllertyp Pekskärm
Modell Solaris 2000
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande
Inkluderar 12 x 14 tum (30,5 x 35,6 cm) universell plattform, universell klämsats