Läs mer
Thermo Scientific™ Solaris™ Open Air orbital skakapparat
Produktkod. p-7146038 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Solaris 2000
Solaris 4000)
Solaris Large Open Air skakapparat
Solaris liten Open-air skakapparat
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
16221591 Solaris liten Open-air skakapparat
16241591 Solaris Large Open Air skakapparat
16454310 Solaris 2000
16464310 Solaris 4000)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16221591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SK2000
Dessa orbitala skakapparater sätter den nya standarden för tillförlitlighet och teknisk innovation. De är robusta och byggda för krävande användning och kombinerar en ny ergonomisk design med viktiga funktionsförbättringar som sparar tid, skyddar din process och driver din forskning framåt.
Solaris™ orbitala skakapparater är robust byggda för krävande tillämpningar i hektiska forsknings- och GMP-labb och till och med strikt kontrollerade renrumsanläggningar. Dessa enheter kombinerar en ergonomisk design med nyckelfunktionsförbättringar som ett förseglat elektroniskt system, programmerbar display och en plattformsdesign som är lätt att rengöra för att hjälpa till med bättre kontamineringskontroll.
Den trippel excentriska drivmekanismen, konstruerad för att prestera med en reducerad ljudnivå, är byggd med beprövad teknik för att stödja tunga laster och alltid bibehålla konsekvent prestanda. Bältet är underhållsfritt och konstruerat för att hålla hela skakapparatens livslängd, och själva skakmekanismen levereras med en branschledande garanti.
Variabel hastighetskontroll från 15 till 525 rpm Accepterar belastningar upp till ca 19 kg på 2000 och ca 38 kg på 4000 med enstaka plattformar Fungerar i temperaturområden på 0°till 40°C (104°F), 20 till 80 % icke-kondenserande luftfuktighet Kan användas i en mängd olika inkubatorer, varma rum, miljökammare och kylskåp Har en underhållsfri, solid-state DC borstlös motor Obalanserad lastsensor stoppar plattformens rörelse när överdrivna vibrationer detekteras och visuella/hörbara larm signalerar tills tillståndet är korrigerat Programmerbara funktioner tillåter upp till 99 unika sparade program för enkel installation och reproducerbarhet Pekskärmen i fullfärg låter dig tydligt se hastighet och körtider samtidigt, även på avstånd Historisk övervakning av varningar, larm och interaktionsloggar bidrar till ökad säkerhet och reproducerbarhet i ditt arbete USB- och Ethernet-anslutningar för övervakning och datautmatning Enheten är konstruerad för att prestera med reducerad ljudnivå Plattformarna är lätta att ta bort, vilket gör rengöringen snabb och enkel Med rundade hörn kan du rengöra enheten snabbt och fullständigt med tillförsikt Erbjuder både kontinuerlig drift och tidsinställd drift Mjukstartsfunktionen eliminerar plötsliga starter och stopp, vilket förhindrar stänk från kärlets innehåll eller att kolvens förslutning blir fuktig Parametrarna behålls vid strömavbrott, och enheten startar automatiskt om när strömmen återställs
Certifikat
UL, cUL, CE
Garanti
2 års service, 5 års garanti på reservdelar, och 10 års garanti på drivmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1 tum
Bärande kapacitet (metrisk) 25 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 15 till 525 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Produkttyp Skakapparat
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Mått (L x B x H) 18,5 x 14,3 x 5,5 tum
Längd (engelska) Plattform 30,08 cm
Längd (metrisk) plattform 30.5 cm
Bredd (metrisk) Plattform 35.6 mm
Vikt (engelska) 46.0 lb
Vikt (metrisk) 20.9kg
Controllertyp Pekskärm
Modell Solaris liten Open-air skakapparat
Fuktighetsområde 20 till 80 %, icke-kondenserande