Läs mer
Hirschmann™ Solarus™ USB Anslutningskabel
Produktkod. 10287312
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10287312 Svart Varje
1 options
Produktkod. 10287312 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9564006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2986.23 SEK
    1893.66 SEK / Paket med 1
    Save 1092.57 SEK
    36% Av
I lager
För den USB gränssnittet mellan enheten och en PC.
  • Svart till färgen
  • Längd 2 m
  • Tillbehörsartikel
Specifikationer
Färg Svart
Längd (metrisk) 2 m
För användning med (utrustning) Solarus titreringsenheter
För användning med (applikation) Dataöverföring mellan titreringsenhet och PC
Typ Anslutningskabel