Läs mer
Solasodine, MedChemExpress
Beskrivning
Solasodine (Purapuridine) is a steroidal alkaloid that occurs in plants of the Solanaceae family. Solasodine has neuroprotective, antifungal, hypotensive, anticancer, antiatherosclerotic, antiandrogenic and anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solasodine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 126-17-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H43NO2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Purapuridine Solancarpidine Solasodin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.6 mg/mL (6.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.62 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |