Läs mer
Solder, Lead-Free, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Selenium/Cadmium/Lead/Indium/Zinc/Arsenic/Iron/Antimony/Bismuth/Silver/Nickel/Copper/Phosphorus |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 0.0011 %/Selenium 0.0024 %/Cadmium 0.0046 %/Lead 0.005 %/Indium 0.0052 %/Zinc 0.0068 %/Arsenic 0.016 %/Iron 0.02 %/Antimony 0.038 %/Bismuth 0.042 %/Silver 0.16 %/Nickel 0.195 %/Copper 4.12 %/Phosphorus (0.001) % |